Learn More
2-(2-furyl)benzonitrile 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10757285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757285 1 g Flacon en verre ambré 1g
10255914 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46216DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 155395-45-2
Formule moléculaire C11H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD04039074
Clé InChI XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile
CID PubChem 4335608
Nom IUPAC 2-(furan-2-yl)benzonitrile
SMILES N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Furyl)benzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 97%