Learn More
[2-(2-furyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10664215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10664215 250 mg 250mg
10387404 1 g 1g
10032084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10664215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46209CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 139697-88-4
Formule moléculaire C11H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD06203101
Clé InChI NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 10855985
Nom IUPAC [2-(furan-2-yl)phényl]méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%