Learn More
[-(-Furyl)phényl]méthylamine,2-(2-furyl)phényl]méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10728275 1 g Flacon en verre ambré 1g
10082414 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10728275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46213DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 771573-25-2
Formule moléculaire C11H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.215
Numéro MDL MFCD06213664
Clé InChI KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
CID PubChem 18525791
Nom IUPAC [2-(furan-2-yl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%