Learn More
2-(2-hydroxyéthyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495607 500 g 500g
11485607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11495607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23579.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 103-74-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5'-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-(2-Hydroxyéthyl)pyridine est un métabolite de la Betahistine, un médicament contre le vertige. Il agit comme réactif pour la protection du 5′-phosphate de nucléotides sous forme d’esters de 2-pyridylléthyle (Pet). Il sert à la protection carboxylique des acides aminés. Il sert également à cliver des groupes comme le Boc et le Fmoc ainsi que pour l’hydrogénolyse. Il a servi à préparer de l’acétate de nickel(II) mononucléaire.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme (légèrement), le méthanol (légèrement).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 103-74-2
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00006364
Clé InChI BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
CID PubChem 7675
Nom IUPAC 2-pyridine-2-yléthanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Point de fusion -8°C
Densité 1.095
Point d’ébullition 235°C to 238°C
Point d’éclair 117°C (243°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 500 g
Beilstein 111205
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly).
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.