Learn More
2-(2'-Hydroxyphénoxy)-4-nitro-benzophénone-13C6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2'-Hydroxyphenoxy)-4-nitro-benzophenone-13C6 |
| CAS | 1330180-90-9 |
| Formule moléculaire | C1313C6H13NO5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | [2-(2-Hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]phenyl-methanone-13C6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H13NO5/c21-16-8-4-5-9-17(16)25-18-12-14(20(23)24)10-11-15(18)19(22)13-6-2-1-3-7-13/h1-12,21H/i4+1,5+1,8+1,9+1,16+1,17+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Oc2cc(ccc2C(=O)c3ccccc3)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [2-(6-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trién-1-yl)oxy-4-nitrophényl]-phénylméthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.27 |
| Poids de la formule | 341.0995 |