Learn More
2-(2-Hydroxyphényl)acétamide (~90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Poids de la formule | 151.0633 |