Learn More
2-(2-Hydroxyphényl)acétamide (~90 %), TRC
Code produit 30401534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401534 50 mg 50mg
30397890 250 mg -
30395236 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH10058850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22446-40-8
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyphényl)acétamide
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Poids de la formule 151.0633