Learn More
2,2'-[Iminobis(méthylène)]bisphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2'-[Iminobis(methylene)]bis-phenol |
| CAS | 4481-51-0 |
| Formule moléculaire | C14 H15 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15NO2/c16-13-7-3-1-5-11(13)9-15-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8,15-17H,9-10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1CNCc2ccccc2O |
| Nom IUPAC | 2-[[(2-hydroxyphényl)méthylamino]méthyl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.27 |
| Poids de la formule | 229.1103 |