Learn More
2,2’-isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline], 99 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654175 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10654175 1 g Flacon en verre 1g
10386544 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654175 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427520010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 131833-93-7 | C17H30N2O2 | 294.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131833-93-7
Formule moléculaire C17H30N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.44
Numéro MDL MFCD00192243
Clé InChI DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4s,4's-2,2'-propane-2,2-diyl bis 4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazole, s,s---2,2'-isopropylidenebis 4-tert-butyl-2-oxazoline, t-bu-box, s,s, 2,2'-isopropylidenebis 4s-4-tert-butyl-2-oxazoline, s,s---2,2-bis 4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl propane, s,s---2,2-dimethylmethylene bis 4-tert-butyl-2-oxazoline, 4s-4-tert-butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
CID PubChem 688208
Nom IUPAC 4-tert-butyl-2-[2-(4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 1297
Rotation spécifique -118° to -122° (20°C, 589nm) (c=5, in CHCL3)
Poids de la formule 294.44
Pourcentage de pureté 99%,98% e.e
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.