Learn More
2-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Code produit 30481833
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481833 250 mg 250mg
30469060 100 mg 100mg
30469964 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM262665250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330976-39-1
Formule moléculaire C9 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Synonyme Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Nom IUPAC 2-(2-methoxyethyl)phenol
SMILES COCCc1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Poids de la formule 152.0837