Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propanediol, TRC
Code produit 30007296
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007296 500 mg 500mg
30004165 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007296 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM271630500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14007-09-1
Formule moléculaire C10 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Synonyme 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, Guaifenesin Imp. B (EP), B-Isomer of Guaifenesin, Isoguaifenesin
Nom IUPAC 2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Poids de la formule 198.0892
Pourcentage de pureté >95%