Learn More
2-(2-Méthoxyphénoxy)hydrochlorhydrate d’éthylylamine, TRC
Code produit 30012087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2656501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyphénoxy)éthanamine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Poids de la formule 203.0713