Learn More
2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthyléthylamine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11449450
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449450 1 g 1g
11439450 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50299.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72955-82-9
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD07400597
Clé InChI VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
CID PubChem 6485441
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyphénoxy)-N-méthylethanamine
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethylamine
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 96%