Learn More
2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10285794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285794 250 mg Flacon en verre ambré -
10576704 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68414CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 305811-38-5
Formule moléculaire C10H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.264
Numéro MDL MFCD09965287
Clé InChI AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
CID PubChem 22493281
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 95%