Learn More
2-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10411884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10411884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10182934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10411884 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68401CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 65032-66-8
Formule moléculaire C11H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.258
Numéro MDL MFCD09879980
Clé InChI BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
CID PubChem 12384552
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoïque
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%