Learn More
2-(2-Méthyle-1,3-thiazol-4-yl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10225414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10225414 250 mg 250mg
10001534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10225414 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54609CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 121357-04-8
Formule moléculaire C6H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 143.204
Clé InChI REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole
CID PubChem 19876739
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 143.21