Learn More
2-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 142.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |