Learn More
2-(2-méthyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10797285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10797285 1 g Flacon en verre ambré 1g
10787285 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10108164 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10797285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61214DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 26286-55-5
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD08699292
Clé InChI LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
CID PubChem 13656108
Nom IUPAC 2-(2-méthylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%