Learn More
Acide 2-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)benzoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10738055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10738055 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10255884 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10738055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 159589-71-6
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD09065012
Clé InChI PDOVVVXGESUKQF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229636
Nom IUPAC 2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique