Learn More
2-(2-méthyle-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10707295 1 g Flacon en verre ambré 1g
10748635 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61216DA
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 892502-27-1
Formule moléculaire C11H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.214
Numéro MDL MFCD09065013
Clé InChI NCQQCFZREDABTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
CID PubChem 24229637
Nom IUPAC 2-(2-méthylimidazole-1-yl)benzonitrile
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%