Learn More
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid, MedChemExpress
Code produit 16413449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16413449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16413449 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015060
MedChemExpress 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
CAS 42013-20-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11NO3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 193.2
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism