Learn More
2,2’-méthylenebis(4-chlorophénol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460483 25 g 25g
11470483 100 g 100g
11480483 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12640.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-23-4
Formule moléculaire C13H10Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.12
Numéro MDL MFCD00002322
Clé InChI MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
CID PubChem 3037
ChEBI CHEBI:34689
Nom IUPAC 4-Chloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphényl)méthyl]phénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1884514
Merck Index 14,3071
Poids de la formule 269.13
Pourcentage de pureté 95%