Learn More
2-(2-naphtyl)-4-(5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424216 2 g 2g
15434216 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58405.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1421261-80-4
Formule moléculaire C23H19NS
Poids moléculaire (g/mol) 341.472
Numéro MDL MFCD22682973
Clé InChI ISODJAPESPIWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalen-2-yl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole, 2-2-naphthyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole
CID PubChem 97030349
Nom IUPAC 2-naphtalène-2-yl-4-(5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)C3=CSC(=N3)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-(2-Naphthyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Quantité 2 g
Poids de la formule 341.47
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.