Learn More
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%
Code produit 15440107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440107 250 mg 250mg
15430107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66633.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104206-65-7 | C14H10F3NO5 | 329.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104206-65-7
Formule moléculaire C14H10F3NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.231
Numéro MDL MFCD01752192
Clé InChI OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
CID PubChem 115355
ChEBI CHEBI:50378
Nom IUPAC 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
Quantité 250 mg
Poids de la formule 329.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solid