Learn More
2,2‘-O-Cyclouridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15415827
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15415827 5 g 5g
15405827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15415827 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33038.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3736-77-4
Formule moléculaire C9H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.188
Numéro MDL MFCD00004945
Clé InChI UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Synonyme cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
CID PubChem 806138
Nom IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyle)-2,3,3a,9a-tétrahydrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pyrimidine-6-one
SMILES C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2,2'-O-Cyclouridine
Point de fusion 248°C to 251°C
Quantité 5 g
Beilstein 27348885
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.