Learn More
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31029925
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31029925 25 g
31018732 1 kg
31018466 100 g
31024638 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31029925 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11732125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol
CAS 112-60-7
Formule moléculaire C8H18O5
Numéro MDL MFCD00002879
Quantité 25 g
SMILES OCCOCCOCCOCCO
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Pourcentage de pureté 98%