Learn More
[2,2]-Paracyclophane, 99%
Code produit 15590524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590524 5 g 5g
15580524 1 g 1g
15500534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15590524 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291600050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1633-22-3 | C₁₆H₁₆ | 208,3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-22-3
Formule moléculaire C16H16
Poids moléculaire (g/mol) 208.3
Clé InChI OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
CID PubChem 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau [2,2]-Paracyclophane
Point de fusion 285.0°C to 288.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Poids de la formule 208.3
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement