Learn More
[2,2]paracyclophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410671 5 g 5g
11400671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410671 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20136.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208.304 g/mol
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2]-paracyclophane est la matière première pour la synthèse du parylène qui est largement utilisée dans le circuit intégré microélectronique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-22-3
Formule moléculaire C16H16
Poids moléculaire (g/mol) 208.304
Numéro MDL MFCD00003707
Clé InChI OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
CID PubChem 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau [2.2]Paracyclophane
Point de fusion 283°C to 288°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1910888
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.3
Pourcentage de pureté 99%