Learn More
Acide 2-[(2-phénoxyéthyl)thio]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10540922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10540922 10 g 10g
10039391 1 g 1g
10052074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06649EA
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 75434-70-7
Formule moléculaire C10H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 212.263
Numéro MDL MFCD00085152
Clé InChI SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
CID PubChem 2779087
Nom IUPAC Acide 2[(2-phénoxyéthyl)sulfanyl]acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Quantité 10 g
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 97%