Learn More
Acide 2-(2-phtalimidoéthoxy)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476887 5 g 5g
15466887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33988.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 69676-65-9 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69676-65-9
Formule moléculaire C12H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.22
Numéro MDL MFCD06661364
Clé InChI PHZYUQLIZKTSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy-acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-phthalimido ethoxyacetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy aceticacid, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid
CID PubChem 2755407
Nom IUPAC Acide 2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)éthoxy]acétique
SMILES OC(=O)COCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.22
Pourcentage de pureté 97%