Learn More
2-(2-propyloxy)tétrahydro-2H-pyrane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617694 5 g Flacon en verre 5g
10279363 25 g Flacon en verre 25g
10569453 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617694 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295060050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6089-04-9
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00006604
Clé InChI HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tetrahydro-2-2-propynyloxy-2h-pyran, 2-2-propynyloxy tetrahydropyran, 2-propargyloxane, 2-prop-2-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-propargyloxy tetrahydropyran, propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, propargyl alcohol tetrahydropyranyl ether, 2h-pyran, tetrahydro-2-2-propynyloxy, 2-propynyl 2-pyranyl ether, 3-2'-tetrahydropyranyloxy propyne
CID PubChem 98609
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9970g/mL
Point d’ébullition 63°C to 65°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4560 to 1.458
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.997
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Propynyloxy)- tetrahydro-2H-pyran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.