Learn More
2-(2-pyrrolidinyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469290 1 g 1g
11459290 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50176.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-(2-pyrrolidinyl)pyridine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77790-61-5
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.209
Numéro MDL MFCD01691538
Clé InChI NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
CID PubChem 2771659
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-2-ylpyridine
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%