Learn More
2,2'-Sulfinyldithanol, TRC
Code produit 30412503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412503 1 g
30412522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS7335101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3085-45-8
Formule moléculaire C4 H10 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Synonyme 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylsulfinyl)éthanol
SMILES OCCS(=O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Poids de la formule 138.0351