Learn More
2,2'-Sulfinyldithanol, TRC
Code produit 30412522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412522 250 mg
30412503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS733510250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3085-45-8
Formule moléculaire C4 H10 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Synonyme 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylsulfinyl)éthanol
SMILES OCCS(=O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Poids de la formule 138.0351