Learn More
2,2’-Thénil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476456 5 g 5g
11466456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24753.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.28 g/mol
Thenil is a non-steroidal anti-inflammatory agent and also used for pain and inflammation in muscles and joints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thénil est un anti-inflammatoire non stéroïdien et également utilisé pour la douleur et l’inflammation dans les muscles et les articulations.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7333-07-5
Formule moléculaire C10H6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.28
Numéro MDL MFCD00173678
Clé InChI UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
CID PubChem 275005
Nom IUPAC 1,2-dithiophèn-2-yléthane-1,2-dione
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Thenil
Point de fusion 81°C to 84°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 98%