Learn More
2,2'-thénil 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10278163 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10278163 1 g Flacon en verre 1g
10606254 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10278163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393630010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7333-07-5 | C10H6O2S2 | 222.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7333-07-5
Formule moléculaire C10H6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.29
Numéro MDL MFCD00173678
Clé InChI UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
CID PubChem 275005
Nom IUPAC 1,2-dithiophèn-2-yléthane-1,2-dione
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2′-Thenil
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81°C to 84°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Thenil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.