Learn More
Chlorhydrate de 2-(2-thiényl)pyrrolidine, TRC
Code produit 30454813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454813 50 mg 50mg
30455122 100 mg 100mg
30456357 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77593550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride
Formule moléculaire C8 H11 N S . H Cl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1CNC(C1)c2cccs2
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-thiophén-2-ylpyrrolidine
Poids moléculaire (g/mol) 189.706
Poids de la formule 189.038