Learn More
2-(2-Thiényl)thioacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15404518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404518 2 g 2g
15414518 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58178.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58197-03-8
Formule moléculaire C6H7NS2
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD08142190
Clé InChI LUKDARXVJHRFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophen-2-yl ethanethioamide, 2-thiopheneethanethioamide, 2-2-thienyl ethanethioamide, 2-thiophenethioacetamide, 2-2-thienyl thioacetamide, 1-amino-2-2-thienyl ethane-1-thione
CID PubChem 5311924
Nom IUPAC 2-(thiophen-2-yl)ethanethioamide
SMILES NC(=S)CC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Thienyl)thioacetamide
Quantité 2 g
Poids de la formule 157.25
Pourcentage de pureté 97%