Learn More
2,2’-thiodiéthanethiol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465986 250 g 250g
11445986 10 g 10g
11455986 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22304.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-thiodiéthanol est utilisé dans la synthèse de nouveaux complexes luminescents polynucléiques de l’or(I) phosphine. Le 2,2′-thiodiéthanethiol est utilisé pour la détermination photométrique de l’extraction du Ni, ce qui donne une réaction de couleur avec les métaux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3570-55-6
Formule moléculaire C4H10S3
Poids moléculaire (g/mol) 154.30
Numéro MDL MFCD00004893
Clé InChI KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
CID PubChem 77117
SMILES SCCSCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Thiodiethanethiol
Densité 1.183
Point d’ébullition 135°C to 136°C (10 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.5955
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Nom IUPAC 2-(2-sulfanyléthylsulfanyl)éthanéthiol
Poids de la formule 154.32
Pourcentage de pureté ≥90%