Learn More
2,3,3-Triméthyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonique Acide, Sel de potassium (90 %), TRC
Code produit 30457051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457051 250 mg 250mg
30449144 1 g -
30453198 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT797450250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 427882-78-8
Formule moléculaire C14 H18 N O6 S2 . K
Poids moléculaire (g/mol) 399.52
Nom IUPAC potassium ; 2,3,3-triméthyl-1-(3-sulfonatopropyl)indol-1-ium-5-sulfonate
SMILES [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Poids de la formule 399.0213