Learn More
2,3,3-Triméthyl-3H-benzo[g]indole, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465087 1 g 1g
15475087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32368.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74470-85-2
Formule moléculaire C15H15N
Poids moléculaire (g/mol) 209.292
Numéro MDL MFCD00723378
Clé InChI MNRRNPKQXGBGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,3-trimethyl-3h-benzo g indole, 2,3,3-trimethylbenzo g indole, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indole, 3h-benz g indole, 2,3,3-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indol, acmc-209ouz, 2,3,3-trimethylbenzindole, 2,3,3-trimethyl-6,7-benzoindolenine, 2,3,3-trimethyl-3-hydrobenzo g indole
CID PubChem 12871551
Nom IUPAC 2,3,3-triméthylbenzo[g]indole
SMILES CC1=NC2=C(C1(C)C)C=CC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Point de fusion 70°C to 71°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 96%