Learn More
2,3,3-triméthylindolénine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319769 25 g 25g
11309769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22410.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.232 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse des colorants cyanine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le toluène ou le dichlorobenzène.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1640-39-7
Formule moléculaire C11H13N
Poids moléculaire (g/mol) 159.232
Numéro MDL MFCD00005724
Clé InChI FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
CID PubChem 15427
Nom IUPAC 2,3,3-triméthylindole
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,3-Trimethylindolenine
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 228°C to 229°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 25 g
Beilstein 119740
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 98%