Learn More
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphényl-2',3',5',6'-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219799-24-2 |
| Formule moléculaire | C12 2H4 H Cl5 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,3,4,4',5-PeCB, PCB 114-d4, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl l-2',3',5',6'-d4, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl D4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2,3,5,6-tétradeutéro-4-(2,3,4,5-tétrachlorophényl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.46 |
| Poids de la formule | 327.9085 g/mol |
| Afficher plus |