Learn More
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, TRC
Code produit 30422316
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30422316 10 mg
30410699 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30422316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23820110MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219799-24-2
Formule moléculaire C12 2H4 H Cl5
Poids moléculaire (g/mol) 330.46
Synonyme 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,3,4,4',5-PeCB, PCB 114-d4, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl l-2',3',5',6'-d4, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl D4, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl D4, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachloro-2',3',5',6'-tetradeuteriobiphenyl, CB 114-d4, PCB 114 D4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4
Nom IUPAC 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)benzene
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 327.9085