Learn More
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Code produit 30426370
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426370 10 mg -
30418319 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23820010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74472-37-0
Formule moléculaire C12 H5 Cl5
Poids moléculaire (g/mol) 326.43
Synonyme 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',5-pentachloro-, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl, CB 114, PCB 114, 2,3,4,4',5-PentaCB
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrachloro-5-(4-chlorophenyl)benzene
SMILES Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau PCB No. 114
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H
Poids de la formule 323.8834