Learn More
2,3,4,5,6-Pentabromotoluène-13C6, TRC
Code produit 30409508
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23788210MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6
CAS 2724878-50-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13C6H3Br5
Quantité 10 mg
Synonyme Pentabromotoluene-13C6
Formule InChI InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
SMILES Br[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](C)[13C](Br)=[13C]1Br
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-méthylbenzène-1,2,3,4,5,6-13C6
Poids moléculaire (g/mol) 492.57
Poids de la formule 487.64
Pourcentage de pureté >95