Learn More
2,3,4,5,6-Pentachloroanisole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentachloroanisole |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3 |
| Poids de la formule | 277.8627 |