Learn More
2‘,3’,4’,5’,6-pentafluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391497 5 g 5g
11381497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02063.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-29-9
Formule moléculaire C8H3F5O
Poids moléculaire (g/mol) 210.10
Numéro MDL MFCD00000296
Clé InChI FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
CID PubChem 69546
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Densité 1.476
Point d’ébullition 130°C to 131°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.4366
Quantité 5 g
Beilstein 2053225
Nom IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)éthan-1-one
Poids de la formule 210.1
Pourcentage de pureté 97%