Learn More
2,3,4,5,6-chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483258 25 g 25g
11464120 1 g 1g
11473258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17676.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.566 g/mol
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride is used as derivatizing reagent for simultaneous determination of fluoxetine and p-trifluoromethylphenol, an O-dealkylated metabolite of fluoxetine in human liver microsomes. It is also used for electrophore labeling of small tyrosyl peptides for their analysis by gas chromatography with electron-capture detection. It is also employed as derivatizing reagent for amphetamine in determination of amphetamine in human plasma samples using gas chromatography with electron-capture detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de pentafluorobenzènesulfonyl est utilisé comme réactif de dérivation pour la détermination simultanée de la fluoxétine et du p-trifluorométhylphénol, un métabolite O-désalkylé de la fluoxétine dans les microsomes hépatiques humains. Il est également utilisé pour le marquage des petits peptides tyrosyles par électrophorèse pour leur analyse par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture dʼélectrons. Il est également utilisé comme réactif de dérivation pour la détermination de lʼamphétamine dans des échantillons de plasma humain à lʼaide de la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture dʼélectrons.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (réagit lentement).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants, des métaux actifs et des bases, de lʼeau et de lʼhumidité. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 832-53-1
Formule moléculaire C6ClF5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 266.566
Numéro MDL MFCD00007427
Clé InChI UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
CID PubChem 70026
Nom IUPAC Chlorure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzènesulfonyle
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Densité 1.796
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.479
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2142325
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts slowly).
Poids de la formule 266.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.