Learn More
2,3,4,5,6-pentafluorobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464714 25 g 25g
11454714 5 g 5g
11474714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464714 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13713.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1536-23-8
Formule moléculaire C13H5F5O
Poids moléculaire (g/mol) 272.17
Numéro MDL MFCD00000294
Clé InChI HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
CID PubChem 73755
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-Pentafluorophényl)-phénylméthanone
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Point de fusion 36°C to 39°C
Point d’ébullition 93°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2059098
Poids de la formule 272.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.